CAS RN 153900-96-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido descarboxílico de mupirocina (>90%), TRC
CAS: 153900-96-0 Fórmula molecular: C27H48O7 Peso molecular (g/mol): 484.67 Sinónimo: Mucirocin Impurity 1,Decyl [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-Non-2-enonic Acid Ester Nombre IUPAC: decilo (E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxirano-2-il]metiloxan-2-il]-3-metilbut-2-enoato SMILES: CCCCCCCCCCOC(=O)\C=C(/C)\C[C@@H]1OC[C@H](C[C@@H]2O[C@H]2[C@@H](C)[C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H]1O