Learn More
Ácido descarboxílico de mupirocina (>90%), TRC
Código de producto. 30366534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366534 5 mg 5 miligramos
30364367 50 mg 50 miligramos
30362697 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2269855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153900-96-0
Fórmula molecular C27H48O7
Peso molecular (g/mol) 484.67
Sinónimo Mucirocin Impurity 1, Decyl [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-Non-2-enonic Acid Ester
Nombre IUPAC decilo (E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il]oxirano-2-il]metiloxan-2-il]-3-metilbut-2-enoato
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)\C=C(/C)\C[C@@H]1OC[C@H](C[C@@H]2O[C@H]2[C@@H](C)[C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mupirocin Descarboxylic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48O7/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-32-24(29)15-18(2)14-22-26(31)25(30)21(17-33-22)16-23-27(34-23)19(3)20(4)28/h15,19-23,25-28,30-31H,5-14,16-17H2,1-4H3/b18-15+/t19-,20-,21-,22-,23-,25+,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.34