accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNO

CAS RN 15362-40-0

IUPAC Nombre: 1-(2,6-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Sinónimos: 1-(2,6-dichlorophenyl)-3H-indol-2-one
Peso molecular (g/mol): 278.13
Fórmula molecular: C14H9Cl2NO
InChi Key: JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(Cl)=C1N1C(=O)CC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados