Learn More
1-(2,6-diclorofenil)-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona, Mikromol™
Descripción
1-(2,6-Diclorofenil)-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 15362-40-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Aceclofenac Imp. I (EP), Diclofenac Sodium Imp. A (EP), Diclofenac Related Compound A (USP), Diclofenac Related Compound A, Aceclofenac Impurity I, Diclofenac Sodium Impurity A, Diclofenac Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)Cc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-diclorofenil)-3H-indol-2-ona |
| Mostrar más |