Learn More
Amida diclofenac, TRC
Código de producto. 17992035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992035 250 mg 250 miligramos
17921935 25 mg 25 miligramos
17984185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436440250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15362-40-0
Fórmula molecular C14 H9 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 278.13
Sinónimo 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Aceclofenac Imp. I (EP), Diclofenac Sodium Imp. A (EP), Diclofenac Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 1-(2,6-diclorofenilo)-3H-indol-2-una
SMILES Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)Cc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0061
Porcentaje de pureza >95%