accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(S)(R)CH3(S)HO

CAS RN 15356-60-2

IUPAC Nombre: (1S,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol
Sinónimos: (+)-neomenthol
Peso molecular (g/mol): 156.27
Fórmula molecular: C10H20O
InChi Key: NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
SMILES: CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados