Learn More
(1S,2R,5S)-(+)-Mentol, TRC
Código de producto. 30137995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137995 10 g 10 g
30011251 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21888510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15356-60-2
Fórmula molecular C10 H20 O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Sinónimo Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1S,2R,5S)-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1S-(1α,2β,5α)]-, Menthol, (1S,3S,4R)-(+)- (8CI), (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (+)-Menthol, (1S,2R,5S)-(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1S,2R,5S)-Menthol, D-Menthol, D-Menthol, d-Menthol
Nombre IUPAC (1S,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Menthol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514
Porcentaje de pureza >95%