CAS RN 153559-92-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido nicotínico 6-[(3,5,5,8,8-pentametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)carbonil], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido nicotínico 6-[(3,5,5,8,8-pentametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)carbonil], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.