Learn More
Éster metílico del ácido nicotínico 6-[(3,5,5,8,8-pentametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)carbonil], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)carbonyl] Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153559-92-3 |
| Fórmula molecular | C23H27NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27NO3/c1-14-11-17-18(23(4,5)10-9-22(17,2)3)12-16(14)20(25)19-8-7-15(13-24-19)21(26)27-6/h7-8,11-13H,9-10H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)c2cc3c(cc2C)C(C)(C)CCC3(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftaleno-2-carbonil)piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 365.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1991 |