CAS RN 153381-14-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-desoxiuridina, TRC
CAS: 153381-14-7 Fórmula molecular: C9H10F2N2O5 Peso molecular (g/mol): 264.18 Sinónimo: 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione,1'-Epi-2'-deoxy-2',2'-difluorouridine; SMILES: C1=CN(C(=O)NC1=O)[C@@H]2C([C@H]([C@H](O2)CO)O)(F)F