Learn More
1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 17933045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933045 10 mg 10 miligramos
17911445 1 mg 1 miligramo
17923045 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58480010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153381-14-7
Fórmula molecular C9H10F2N2O5
Peso molecular (g/mol) 264.18
Sinónimo 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-α-D-erythro-pentofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1'-Epi-2'-deoxy-2',2'-difluorouridine;
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)[C@@H]2C([C@H]([C@H](O2)CO)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'-Epi 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6+,7+/m1/s1