CAS RN 153072-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1H-Pirrolo[3,2-b]piridina-2,3-diona, TRC
CAS: 153072-89-0 Fórmula molecular: C7H4N2O2 Peso molecular (g/mol): 148.12 Nombre IUPAC: 1H-pirrrolo[3,2-b]piridina-2,3-diona SMILES: O=C1Nc2cccnc2C1=O