Learn More
1H-Pirrolo[3,2-b]piridina-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30420815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420815 100 mg
30412271 50 mg
30412712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP903720100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153072-89-0
Fórmula molecular C7H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.12
Nombre IUPAC 1H-pirrrolo[3,2-b]piridina-2,3-diona
SMILES O=C1Nc2cccnc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-5-4(9-7(6)11)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0273