CAS RN 15302-16-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenozolona, TRC
CAS: 15302-16-6 Fórmula molecular: C11 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 204.23 Sinónimo: 4(5H)-Oxazolone, 2-(ethylamino)-5-phenyl-,2-Oxazolin-4-one, 2-(ethylamino)-5-phenyl- (7CI,8CI),4-Oxazolidinone, 2-(ethylimino)-5-phenyl- (6CI),2-(Ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone,2-(Ethylamino)-4-oxo-5-phenyl-2-oxazoline,2-(Ethylamino)-4-oxo-5-phenyl-δ2-oxazoline,2-(Ethylamino)-5-phenyl-2-oxazolin-4-one,5-Phenyl-2-(ethylimino)-4-oxazolidone,5-Phenyl-2-ethylamino-4-oxazolinone,Fenozolone,LD 3394,Ordinator,Phenozolone Nombre IUPAC: 2-(etilamino)-5-fenil-1,3-oxazol-4-una SMILES: CCNC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2