Learn More
Fenozolona, TRC
Código de producto. 30135370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135370 100 mg 100 miligramos
30010848 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF248840100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15302-16-6
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo 4(5H)-Oxazolone, 2-(ethylamino)-5-phenyl-, 2-Oxazolin-4-one, 2-(ethylamino)-5-phenyl- (7CI,8CI), 4-Oxazolidinone, 2-(ethylimino)-5-phenyl- (6CI), 2-(Ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone, 2-(Ethylamino)-4-oxo-5-phenyl-2-oxazoline, 2-(Ethylamino)-4-oxo-5-phenyl-δ2-oxazoline, 2-(Ethylamino)-5-phenyl-2-oxazolin-4-one, 5-Phenyl-2-(ethylimino)-4-oxazolidone, 5-Phenyl-2-ethylamino-4-oxazolinone, Fenozolone, LD 3394, Ordinator, Phenozolone
Nombre IUPAC 2-(etilamino)-5-fenil-1,3-oxazol-4-una
SMILES CCNC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenozolone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-12-11-13-10(14)9(15-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899