accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNO

CAS RN 1530-89-8

IUPAC Nombre: morpholine-4-carbonitrile
Sinónimos: morpholine-4-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 112.13
Fórmula molecular: C5H8N2O
InChi Key: BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CN1CCOCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados