Learn More
4-morfolinacarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Morpholinecarbonitrile |
| CAS | 1530-89-8 |
| Fórmula molecular | C5H8N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Cyanomorpholine, Morpholine-4-nitrile, Morpholinocarbonitrile, Morpholinocyanamide, N-Cyanomorpholine, N-Morpholinonitrile, NSC 44243 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2 |
| SMILES | N#CN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | morfolina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0637 |