accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOCH3CH3H3COOOOHOH

CAS RN 15291-75-5

IUPAC Nombre: 8-tert-butyl-6,17-dihydroxy-16-methyl-2,4,14,19-tetraoxahexacyclo[8.7.2.0¹,¹¹.0³,⁷.0⁷,¹¹.0¹³,¹⁷]nonadecane-5,15,18-trione
Sinónimos: 8-tert-butyl-6,17-dihydroxy-16-methyl-2,4,14,19-tetraoxahexacyclo[8.7.2.0¹,¹¹.0³,⁷.0⁷,¹¹.0¹³,¹⁷]nonadecane-5,15,18-trione
Peso molecular (g/mol): 408.4
Fórmula molecular: C20H24O9
InChi Key: FPUXKXIZEIDQKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C(=O)OC2CC34C5CC(C(C)(C)C)C33C(O)C(=O)OC3OC4(C(=O)O5)C12O
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)