Learn More
Ginkgolide A, MedChemExpress
Código de producto. 16454337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454337 50 mg 50 miligramos
16418458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0355
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O9
Cantidad 50 mg
Sinónimo BN-52020
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (244.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@]3(C4=O)C(C5([C@@H](O)C(O6)=O)C6O3)([C@H](O4)C[C@H]5C(C)(C)C)C[C@]2([H])O1
Peso molecular (g/mol) 408.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation