Learn More
Ginkgolida A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
15494769 20 mg 20 miligramos
1 options
Código de producto. 15494769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62384.F+
Solicitar formato a granel o personalizado
Antagonista del factor activador de plaquetas (PAF).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Color Blanco
Fórmula molecular C20H24O9
Número MDL MFCD00133365,MFCD07437829
Cantidad 20 mg
Índice Merck 14,4426
Sinónimo ginkgolide a
Información de solubilidad Soluble in DMSO
Clave InChI FPUXKXIZEIDQKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1C(=O)OC2CC34C5CC(C(C)(C)C)C33C(O)C(=O)OC3OC4(C(=O)O5)C12O
Nombre IUPAC 8-terc-butil-6,17-dihidroxi-16-metil-2,4,14,19-tetraoxahexaciclo[8.7.2.0¹,¹¹.0³,⁷.0⁷,¹¹.0¹³,¹⁷]nonadecano-5,15,18-triona
Peso molecular (g/mol) 408.40
PubChem CID 132470876
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.41
Forma física Polvo