CAS RN 152811-62-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piboserod, MedChemExpress
MedChemExpress Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.