Learn More
Piboserod, MedChemExpress
Código de producto. 16482727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482727 50 mg 50 miligramos
16466638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15574
MedChemExpress Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.
Piboserod (SB 207266) is a selective 5-HT(4) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piboserod
CAS 152811-62-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SB-207266
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (97.43 mM)
SMILES O=C(C1=C(OCCC2)N2C3=C1C=CC=C3)NCC4CCN(CCCC)CC4
Peso molecular (g/mol) 369.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.5
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation