accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOH3COOCH3

CAS RN 1528-49-0

IUPAC Nombre: 1,2,4-trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
Sinónimos: 1,2,4-trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
Peso molecular (g/mol): 462.63
Fórmula molecular: C27H42O6
InChi Key: MXHBQKVKHGQWRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCOC(=O)C1=CC=C(C(=O)OCCCCCC)C(=C1)C(=O)OCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados