Learn More
Trimelitato de tri-n-hexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tri-n-hexyl Trimellitate |
| CAS | 1528-49-0 |
| Fórmula molecular | C27H42O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H42O6/c1-4-7-10-13-18-31-25(28)22-16-17-23(26(29)32-19-14-11-8-5-2)24(21-22)27(30)33-20-15-12-9-6-3/h16-17,21H,4-15,18-20H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCCCCCC)C1=CC=C(C(=O)OCCCCCC)C(=C1)C(=O)OCCCCCC |
| Nombre IUPAC | trihexilbenceno-1,2,4-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 462.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.3 |