CAS RN 15270-30-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17Beta-Estradiol 3-Beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 15270-30-1 Fórmula molecular: C24H32O8 Peso molecular (g/mol): 448.51 Sinónimo: (17β)-17-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid,3-(β-D-Glucopyranuronosyloxy) Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol,Estradiol 3-Glucuronide; SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O