Learn More
17Beta-Estradiol 3-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30011479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011479 25 mg 25 miligramos
30005042 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88801025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15270-30-1
Fórmula molecular C24H32O8
Peso molecular (g/mol) 448.51
Sinónimo (17β)-17-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(β-D-Glucopyranuronosyloxy) Estra-1,3,5(10)-trien-17β-ol, Estradiol 3-Glucuronide;
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Estradiol 3-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O8/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30)/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%