CAS RN 15251-04-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Bromo-6-dehidro-17Alfa-acetoxi Progesterona, TRC
CAS: 15251-04-4 Fórmula molecular: C23H29BrO4 Peso molecular (g/mol): 449.38 Sinónimo: Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-bromo-,Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-bromo-17-hydroxy-, acetate (8CI),17-(Acetyloxy)-6-bromopregna-4,6-diene-3,20-dione,6-Bromo-6,7-didehydro-17α-acetoxyprogesterone Nombre IUPAC: [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-bromo-10,13-dimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantore-17-il] acetato SMILES: CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Br)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C