Learn More
6-Bromo-6-dehidro-17Alfa-acetoxi Progesterona, TRC
Código de producto. 30136307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136307 50 mg 50 miligramos
30005687 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68279550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15251-04-4
Fórmula molecular C23H29BrO4
Peso molecular (g/mol) 449.38
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-bromo-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-bromo-17-hydroxy-, acetate (8CI), 17-(Acetyloxy)-6-bromopregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Bromo-6,7-didehydro-17α-acetoxyprogesterone
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-bromo-10,13-dimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantore-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Br)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-6-dehydro-17a-acetoxy Progesterone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29BrO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1249