CAS RN 152237-40-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-óxido de levodropropizina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
(S)-(-)-Dropropizina N-óxido, TRC
CAS: 152237-40-6 Fórmula molecular: C13 H20 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 252.31 Sinónimo: 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (S)- (9CI),1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (S)-,Levodropropizine N-Oxide Nombre IUPAC: (2S)-3-(1-óxido-4-fenilpiperazina-1-ium-1-il)propano-1,2-diol SMILES: OC[C@@H](O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2