Learn More
(S)-(-)-Dropropizina N-óxido, TRC
Código de producto. 30133739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133739 250 mg 250 miligramos
17923675 25 mg 25 miligramos
17922565 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD681530250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152237-40-6
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (S)- (9CI), 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (S)-, Levodropropizine N-Oxide
Nombre IUPAC (2S)-3-(1-óxido-4-fenilpiperazina-1-ium-1-il)propano-1,2-diol
SMILES OC[C@@H](O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2
Spécification
Nombre del producto químico o material Levodropropizine N-Oxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1474
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.