Learn More
N-óxido de levodropropizina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de levodropropizina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levodropropizine N-Oxide |
| CAS | 152237-40-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Levodropropizine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (S)- (9CI), 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (S)-, Levodropropizine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(1-óxido-4-fenilpiperazin-1-io-1-il)propano-1,2-diol |
| Mostrar más |