accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3SNHNNN

CAS RN 152095-12-0

IUPAC Nombre: 1-{[bis(pyridin-2-yl)methylidene]amino}-3,3-dimethylthiourea
Sinónimos: 1-{[bis(pyridin-2-yl)methylidene]amino}-3,3-dimethylthiourea
Peso molecular (g/mol): 285.37
Fórmula molecular: C14H15N5S
InChi Key: XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C(=S)NN=C(C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Color 
  • (1)
  • (4)
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Forma física 
  • (1)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)