Learn More
Dp44mT, MedChemExpress
Código de producto. 16477566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477566 100 mg 100 miligramos
16457668 10 mg 10 miligramos
16453677 50 mg 50 miligramos
16453626 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18973
MedChemExpress Dp44mT is an iron chelator with selective anticancer activity.
Dp44mT is an iron chelator with selective anticancer activity.
Specifications
Nombre del producto químico o material Dp44mT
Forma física Solid
CAS 152095-12-0
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15N5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (350.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N/N=C(C1=NC=CC=C1)\C2=NC=CC=C2)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 285.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.37
Porcentaje de pureza 98.0%