Learn More
Dp44mT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
15406199 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15406199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64090.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Quelante de hierro y agente antineoplásico selectivo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dp44mT
Tipo Dp44mT
Forma física Polvo
CAS 152095-12-0
Color De amarillo a naranja
Cantidad 25 mg
Sensibilidad Light sensitive
Fórmula molecular C14H15N5S
Número MDL MFCD20527329
Número UN UN2811
Sinónimo 2-(Di(pyridin-2-yl)methylene)-N,N-dimethylhydrazinecarbothioamide; Di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone
Clave InChI XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=S)NN=C(C1=CC=CC=N1)C2=CC=CC=N2
Nombre IUPAC 3-(dipiridin-2-ilmetilidenamino)-1,1-dimetiltiourea
Peso molecular (g/mol) 285.369
PubChem CID 10334137
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.37