accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3POOPONCH3CH3NCH3H3CNCH3H3C

CAS RN 152-16-9

IUPAC Nombre: ({[bis(dimethylamino)phosphoryl]oxy}(dimethylamino)phosphoryl)dimethylamine
Sinónimos: octamethylpyrophosphoramide 八甲磷胺
Peso molecular (g/mol): 286.25
Fórmula molecular: C8H24N4O3P2
InChi Key: SZKKRCSOSQAJDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)P(=O)(OP(=O)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados