Learn More
Schradan 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322300 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322300 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16910000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schradan
CAS 152-16-9
Nombres de analitos o componentes Schradan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H24 N4 O3 P2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H24N4O3P2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
SMILES CN(C)P(=O)(OP(=O)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)fosforiloxi-(dimetilamino)fosforil]-N-metilmetanamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 286.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1324 g/mol