CAS RN 151734-02-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(Difluorometil)-1H-pirazol-4-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 151734-02-0 Fórmula molecular: C5 H4 F2 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 162.09 Sinónimo: Bixafen Metabolite M44,1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-(difluoromethyl)-,3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid,1H-3-Difluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid Nombre IUPAC: 3-(difluorometil)-1H-pirazol-4-ácido carboxílico SMILES: OC(=O)c1c[nH]nc1C(F)F