Learn More
3-(Difluorometil)-1H-pirazol-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30138260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138260 25 mg 25 miligramos
30135095 5 mg 5 miligramos
30005074 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44775825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151734-02-0
Fórmula molecular C5 H4 F2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 162.09
Sinónimo Bixafen Metabolite M44, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-(difluoromethyl)-, 3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 1H-3-Difluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-1H-pirazol-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1c[nH]nc1C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bixafen Metabolite M44
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4F2N2O2/c6-4(7)3-2(5(10)11)1-8-9-3/h1,4H,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0241