CAS RN 151435-24-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[(2E)-3-(4-Hidroxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-Ácido aspártico, TRC
CAS: 151435-24-4 Fórmula molecular: C13H13NO6 Peso molecular (g/mol): 279.25 Sinónimo: (E)-N-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid; Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoil]amino]ácido butanedioico SMILES: OC(=O)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1)C(=O)O