Learn More
N-[(2E)-3-(4-Hidroxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-Ácido aspártico, TRC
Código de producto. 30179535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179535 50 mg 50 miligramos
30179235 100 mg 100 miligramos
30179432 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH89998050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151435-24-4
Fórmula molecular C13H13NO6
Peso molecular (g/mol) 279.25
Sinónimo (E)-N-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-aspartic Acid;
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoil]amino]ácido butanedioico
SMILES OC(=O)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-aspartic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO6/c15-9-4-1-8(2-5-9)3-6-11(16)14-10(13(19)20)7-12(17)18/h1-6,10,15H,7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/b6-3+/t10-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0743