accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOOOFFF

CAS RN 1513-87-7

IUPAC Nombre: bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Sinónimos: bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Peso molecular (g/mol): 226.07
Fórmula molecular: C5H4F6O3
InChi Key: WLLOZRDOFANZMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados