Learn More
bis(2,2,2-trifluoroetil)carbonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | bis(2,2,2-Trifluoroethyl)carbonate |
| CAS | 1513-87-7 |
| Fórmula molecular | C5 H4 F6 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | carbonato de bis(2,2,2-trifluoroetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 226.074 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0065 |