accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HI

CAS RN 151059-43-7

IUPAC Nombre: 2-phenylethan-1-amine hydroiodide
Sinónimos: 2-phenylethylamine hydroiodide
Peso molecular (g/mol): 249.1
Fórmula molecular: C8H12IN
InChi Key: UPHCENSIMPJEIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: I.NCCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados