Learn More
2-Feniletilamina Hidrouro, TRC
Código de producto. 30136171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136171 500 mg 500 miligramos
30011993 100 mg 100 miligramos
30012081 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP399303500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151059-43-7
Fórmula molecular C8H11N . HI
Peso molecular (g/mol) 249.09
Sinónimo Benzeneethanamine, hydriodide (9CI), 2-Phenylethanamine hydroiodide, 2-Phenylethylammonium iodide, Phenethylammonium iodide, Phenylethylammonium iodide
Nombre IUPAC 2-feniletanamina; Hidrouro
SMILES I.NCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethylamine Hydroiodide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0014