CAS RN 1508256-20-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nazartinib S-enantiomer, MedChemExpress
MedChemExpress Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.