Learn More
Nazartinib S-enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16430186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430186 2 mg 2 miligramos
16408147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16430186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12872B
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nazartinib S-enantiomer
CAS 1508256-20-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31ClN6O2
Cantidad 2 mg
Sinónimo EGF816 (S-enantiomer)
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (101.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4
Peso molecular (g/mol) 495.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.02
Porcentaje de pureza 98.66%
Grado Research
Forma física Solid