accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHN

CAS RN 1504-06-9

IUPAC Nombre: 3-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Sinónimos: 3-methyloxindole
Peso molecular (g/mol): 147.18
Fórmula molecular: C9H9NO
InChi Key: BBZCPUCZKLTAJQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C(=O)NC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados