Learn More
3-Metiloxindol, TRC
Código de producto. 30475386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475386 1 g 1 g
30469987 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3206601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1504-06-9
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.17
Sinónimo 1,3-Dihydro-3-methyl-2H-indol-2-one, 3-Methyl-2-indolinone
Nombre IUPAC 3-metil-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES CC1C(=O)Nc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyloxindole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(6)11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684