accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNNOOHOOHOOHOOH(E/Z)(E/Z)

CAS RN 150323-78-7

IUPAC Nombre: 2-(piperazin-1-yl)quinoline; bis(but-2-enedioic acid)
Sinónimos: bis(butenedioic acid); quipazine
Peso molecular (g/mol): 445.43
Fórmula molecular: C21H23N3O8
InChi Key: VAOSOCRJSSWBEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C=CC(O)=O.OC(=O)C=CC(O)=O.C1CN(CCN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados