Learn More
Tocris Bioscience™ Quipazine dimaleate
Descripción
Selective 5-HT3 receptor agonist. Also displays antagonist activity at peripheral 5-HT3 receptors. [3H]-Quipazine labels 5-HT3 sites in the cortical membranes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quipazine dimaleate |
| CAS | 150323-78-7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C21H23N3O8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.43 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 445.428 |